Merck
ENA333558871
Enamine
(2-ethylphenyl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2-ethylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h3-6H,2,7,10H2,1H3
InChIKey
JPYXQNWIQIBLJT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83352
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83352
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)