Merck
ENA333558796
Enamine
1-[2-(4-chlorophenyl)phenyl]ethan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
€ 393,40
250 MG
€ 544,20
500 MG
€ 831,50
1 G
€ 1.051,20
Lieferanten-SKU: EN300-83211-100MG
€ 393,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 393,40
250 MG
€ 544,20
500 MG
€ 831,50
1 G
€ 1.051,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.72
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-83211-100MG
€ 393,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4'-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C14H14ClN/c1-10(16)13-4-2-3-5-14(13)11-6-8-12(15)9-7-11/h2-10H,16H2,1H3
InChIKey
SLHJBVKZPIIYPO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83211
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83211
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)