Merck
ENA333558698
Enamine
ethyl 1-(4-aminobenzoyl)piperidine-4-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 202,30
250 MG
€ 268,60
500 MG
€ 397,30
1 G
€ 497,40
2.5 G
€ 927,70
5 G
€ 1.350,20
10 G
€ 1.982,00
Lieferanten-SKU: EN300-82982-100MG
€ 202,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 202,30
250 MG
€ 268,60
500 MG
€ 397,30
1 G
€ 497,40
2.5 G
€ 927,70
5 G
€ 1.350,20
10 G
€ 1.982,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-82982-100MG
€ 202,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 1-(4-aminobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N2O3/c1-2-20-15(19)12-7-9-17(10-8-12)14(18)11-3-5-13(16)6-4-11/h3-6,12H,2,7-10,16H2,1H3
InChIKey
NDSBPCSUNHWJOM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82982
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82982
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)