Merck
ENA333558527
Enamine
4-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 357,00
250 MG
€ 490,90
500 MG
€ 748,30
1 G
€ 945,90
2.5 G
€ 1.813,00
5 G
€ 2.658,00
Lieferanten-SKU: EN300-82389-100MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 357,00
250 MG
€ 490,90
500 MG
€ 748,30
1 G
€ 945,90
2.5 G
€ 1.813,00
5 G
€ 2.658,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-82389-100MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7N5/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)14-9(11)12-6-13-14/h1-4,6H,(H2,11,12,13)
InChIKey
JLOCRINRDGYYDB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82389
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82389
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)