Wichtige Dokumente
ENA333557509
Enamine
N-cyclopropyl-N-methylsulfamoyl chloride
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Iupac Name
cyclopropyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C4H8ClNO2S/c1-6(4-2-3-4)9(5,7)8/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
RUNYZAPPVYTBFW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81521
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)