Merck
ENA333557146
Enamine
bis[(dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 178,90
250 MG
€ 237,40
500 MG
€ 346,60
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 849,70
Lieferanten-SKU: EN300-81723-100MG
€ 178,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 178,90
250 MG
€ 237,40
500 MG
€ 346,60
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 849,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.75
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-81723-100MG
€ 178,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N,N-bis[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N3O2.ClH/c1-7-11(9(3)16-14-7)5-13-6-12-8(2)15-17-10(12)4;/h13H,5-6H2,1-4H3;1H
InChIKey
CULWAOAGHFBWNJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81723
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81723
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)