Merck
ENA333557043
Enamine
3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenol
Größe auswählen
100 MG
€ 217,90
250 MG
€ 292,00
500 MG
€ 507,80
1 G
€ 662,50
2.5 G
€ 1.256,60
5 G
€ 1.836,40
10 G
€ 2.702,20
Lieferanten-SKU: EN300-75592-100MG
€ 217,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 217,90
250 MG
€ 292,00
500 MG
€ 507,80
1 G
€ 662,50
2.5 G
€ 1.256,60
5 G
€ 1.836,40
10 G
€ 2.702,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-75592-100MG
€ 217,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenol
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c12-8-3-1-2-7(4-8)11-6-9-5-10-11/h1-6,12H
InChIKey
SHZZCMTYFATJGO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75592
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75592
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)