Merck
ENA332673159
Enamine
1-benzylcyclopropan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
€ 533,50
250 MG
€ 641,40
500 MG
€ 849,40
1 G
€ 1.010,60
2.5 G
€ 1.815,30
5 G
€ 3.312,90
10 G
€ 6.198,90
Lieferanten-SKU: EN300-80612-100MG
€ 533,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 533,50
250 MG
€ 641,40
500 MG
€ 849,40
1 G
€ 1.010,60
2.5 G
€ 1.815,30
5 G
€ 3.312,90
10 G
€ 6.198,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-80612-100MG
€ 533,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzylcyclopropanol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-10(6-7-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2
InChIKey
ALLNPSWVFBAJIR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80612
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80612
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)