Merck
ENA332673052
Enamine
N-(2-formylthiophen-3-yl)acetamide
Größe auswählen
100 MG
€ 199,70
250 MG
€ 264,70
500 MG
€ 455,80
1 G
€ 592,30
2.5 G
€ 1.117,50
5 G
€ 1.631,00
10 G
€ 2.396,70
Lieferanten-SKU: EN300-80533-100MG
€ 199,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 199,70
250 MG
€ 264,70
500 MG
€ 455,80
1 G
€ 592,30
2.5 G
€ 1.117,50
5 G
€ 1.631,00
10 G
€ 2.396,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-80533-100MG
€ 199,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
71-72
Iupac Name
N-(2-formyl-3-thienyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H7NO2S/c1-5(10)8-6-2-3-11-7(6)4-9/h2-4H,1H3,(H,8,10)
InChIKey
MVVJMHXGMCIHNE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80533
Melting Point
71-72
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80533
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)