Wichtige Dokumente
ENA332672709
Enamine
1-benzyl-N-methylpiperidin-3-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-45374-100MG
€ 236,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-45374-100MG
€ 236,10
Iupac Name
1-benzyl-N-methyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-14-13-8-5-9-15(11-13)10-12-6-3-2-4-7-12/h2-4,6-7,13-14H,5,8-11H2,1H3
InChIKey
XYFAEHZVQWTOPH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45374
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)