Merck
ENA332672549
Enamine
1-bromo-5-methoxypentane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-bromo-5-methoxypentane
Inchi Code
1S/C6H13BrO/c1-8-6-4-2-3-5-7/h2-6H2,1H3
InChIKey
RGZWCZXZKRRAHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79845
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79845
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)