Merck
ENA332672336
Enamine
3-[(cyclohexylsulfanyl)methyl]aniline
Größe auswählen
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
Lieferanten-SKU: EN300-79539-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.37
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-79539-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(cyclohexylsulfanyl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H19NS/c14-12-6-4-5-11(9-12)10-15-13-7-2-1-3-8-13/h4-6,9,13H,1-3,7-8,10,14H2
InChIKey
ZYQVCISETWBDFB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79539
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79539
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)