Merck
ENA332672312
Enamine
4-bromo-1H-imidazole-5-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
€ 418,10
250 MG
€ 578,00
500 MG
€ 886,10
1 G
€ 1.122,70
2.5 G
€ 2.158,80
5 G
€ 3.171,50
10 G
€ 4.682,10
Lieferanten-SKU: EN300-79501-100MG
€ 418,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 418,10
250 MG
€ 578,00
500 MG
€ 886,10
1 G
€ 1.122,70
2.5 G
€ 2.158,80
5 G
€ 3.171,50
10 G
€ 4.682,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.48
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-79501-100MG
€ 418,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1H-imidazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H2BrClN2O2S/c4-2-3(7-1-6-2)10(5,8)9/h1H,(H,6,7)
InChIKey
UEQKJPPYEUGWQS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79501
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79501
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)