Wichtige Dokumente
ENA332672289
Enamine
2-chloro-N-ethyl-N-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]acetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-47932-100MG
€ 327,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-47932-100MG
€ 327,10
Iupac Name
2-chloro-N-ethyl-N-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H15ClFNO/c1-3-15(12(16)8-13)9(2)10-4-6-11(14)7-5-10/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3
InChIKey
WUXJUKPVASWMNM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47932
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)