Wichtige Dokumente
ENA321766179
Enamine
ethyl 2-(ethylamino)benzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-79137-100MG
€ 207,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-79137-100MG
€ 207,50
Iupac Name
ethyl 2-(ethylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-3-12-10-8-6-5-7-9(10)11(13)14-4-2/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
VKRBJLSSQUIOHL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79137
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)