Wichtige Dokumente
ENA321765936
Enamine
2-acetamido-6-fluorobenzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-77811-100MG
€ 126,90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-77811-100MG
€ 126,90
mp (Schmelzpunkt)
199-200
Iupac Name
2-(acetylamino)-6-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8FNO3/c1-5(12)11-7-4-2-3-6(10)8(7)9(13)14/h2-4H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
IWTHKNXLQDASPO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77811
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)