Merck
ENA321765207
Enamine
ethyl 4-chloro-7-methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
Lieferanten-SKU: EN300-77527-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-77527-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
92-93
Iupac Name
ethyl 4-chloro-7-methyl[1,8]naphthyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O2/c1-3-17-12(16)9-6-14-11-8(10(9)13)5-4-7(2)15-11/h4-6H,3H2,1-2H3
InChIKey
HKTABMXYYNWMQH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77527
Melting Point
92-93
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77527
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)