Merck
ENA321765073
Enamine
1-[2-(4-bromobenzenesulfonyl)ethyl]piperidin-4-ol
Größe auswählen
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
Lieferanten-SKU: EN300-76086-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-76086-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-{2-[(4-bromophenyl)sulfonyl]ethyl}-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C13H18BrNO3S/c14-11-1-3-13(4-2-11)19(17,18)10-9-15-7-5-12(16)6-8-15/h1-4,12,16H,5-10H2
InChIKey
GCSFWYZYIYSMGG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76086
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76086
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)