Wichtige Dokumente
ENA321765051
Enamine
4-(2-phenylethoxy)butanenitrile
About This Item
Iupac Name
4-(2-phenylethoxy)butanenitrile
Inchi Code
1S/C12H15NO/c13-9-4-5-10-14-11-8-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7H,4-5,8,10-11H2
InChIKey
JXEANTJARTVYBO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75973
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)