Merck
ENA321764959
Enamine
2,2,3,3-tetrafluoropropyl trifluoromethanesulfonate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,2,3,3-tetrafluoropropyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H3F7O3S/c5-2(6)3(7,8)1-14-15(12,13)4(9,10)11/h2H,1H2
InChIKey
OSWSZHMBICDPQH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77088
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)