Merck
ENA321763906
Enamine
4-(6-chloropyridine-3-carbonyl)piperazin-2-one
Größe auswählen
100 MG
€ 277,70
250 MG
€ 379,10
500 MG
€ 623,50
1 G
€ 787,30
2.5 G
€ 1.498,40
5 G
€ 2.195,20
Lieferanten-SKU: EN300-75867-100MG
€ 277,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 277,70
250 MG
€ 379,10
500 MG
€ 623,50
1 G
€ 787,30
2.5 G
€ 1.498,40
5 G
€ 2.195,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-75867-100MG
€ 277,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(6-chloro-3-pyridinyl)carbonyl]-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C10H10ClN3O2/c11-8-2-1-7(5-13-8)10(16)14-4-3-12-9(15)6-14/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,12,15)
InChIKey
JCNKPSXJLOOWPL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75867
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75867
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)