Merck
ENA321763629
Enamine
1-amino-3-ethylpentan-2-ol
Größe auswählen
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
Lieferanten-SKU: EN300-74515-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-74515-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-amino-3-ethyl-2-pentanol
Inchi Code
1S/C7H17NO/c1-3-6(4-2)7(9)5-8/h6-7,9H,3-5,8H2,1-2H3
InChIKey
NGNXQZFLANJCHW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74515
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74515
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)