Merck
ENA321763594
Enamine
2-[(1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carbonyl)amino]acetic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 165,90
250 MG
€ 220,50
500 MG
€ 379,10
1 G
€ 503,90
2.5 G
€ 944,60
5 G
€ 1.374,90
Lieferanten-SKU: EN300-74335-100MG
€ 165,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 165,90
250 MG
€ 220,50
500 MG
€ 379,10
1 G
€ 503,90
2.5 G
€ 944,60
5 G
€ 1.374,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-74335-100MG
€ 165,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[(3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinylcarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O3/c15-11(16)7-13-12(17)14-6-5-9-3-1-2-4-10(9)8-14/h1-4H,5-8H2,(H,13,17)(H,15,16)
InChIKey
SDKBFRSMGTTWTQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74335
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74335
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)