Merck
ENA321763369
Enamine
2-cyclopropylacetyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.56
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
cyclopropylacetyl chloride
Inchi Code
1S/C5H7ClO/c6-5(7)3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
InChIKey
IALGRRFZGRXFKT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75033
Piktogramme
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75033
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)