Wichtige Dokumente
ENA321762978
Enamine
1-(pentane-1-sulfonyl)piperazine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-74331-100MG
€ 277,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-74331-100MG
€ 277,70
Iupac Name
1-(pentylsulfonyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O2S.ClH/c1-2-3-4-9-14(12,13)11-7-5-10-6-8-11;/h10H,2-9H2,1H3;1H
InChIKey
DFCDSOOUZKVUHV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74331
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)