Wichtige Dokumente
ENA321762660
Enamine
2-cyano-3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-54245-100MG
€ 176,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-54245-100MG
€ 176,30
Iupac Name
2-cyano-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClFNO2S/c8-13(11,12)7-3-1-2-6(9)5(7)4-10/h1-3H
InChIKey
BGAALQGGQLDGFK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54245
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)