Wichtige Dokumente
ENA321762263
Enamine
1-(2-chlorophenyl)pyrrolidin-3-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-73139-100MG
€ 363,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-73139-100MG
€ 363,50
Iupac Name
1-(2-chlorophenyl)-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C10H13ClN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-6-5-8(12)7-13/h1-4,8H,5-7,12H2
InChIKey
KFHKUCKYAJKAMY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73139
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)