Merck
ENA321762073
Enamine
1-[4-(1-aminoethyl)phenyl]-3-cyclopropylurea
Größe auswählen
100 MG
€ 400,90
250 MG
€ 455,50
500 MG
€ 614,10
1 G
€ 738,90
Lieferanten-SKU: EN300-41975-100MG
€ 400,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 400,90
250 MG
€ 455,50
500 MG
€ 614,10
1 G
€ 738,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-41975-100MG
€ 400,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[4-(1-aminoethyl)phenyl]-N'-cyclopropylurea
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c1-8(13)9-2-4-10(5-3-9)14-12(16)15-11-6-7-11/h2-5,8,11H,6-7,13H2,1H3,(H2,14,15,16)
InChIKey
PSYRJALPHDWLAG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41975
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41975
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)