Merck
ENA321762038
Enamine
2-[(oxolan-2-yl)methoxy]acetic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 90,50
250 MG
€ 110,00
500 MG
€ 147,70
1 G
€ 176,30
2.5 G
€ 315,40
5 G
€ 546,80
10 G
€ 843,20
Lieferanten-SKU: EN300-60033-100MG
€ 90,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 90,50
250 MG
€ 110,00
500 MG
€ 147,70
1 G
€ 176,30
2.5 G
€ 315,40
5 G
€ 546,80
10 G
€ 843,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-60033-100MG
€ 90,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(tetrahydro-2-furanylmethoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O4/c8-7(9)5-10-4-6-2-1-3-11-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
InChIKey
WUSSSFZIJIQZKA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60033
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60033
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)