Wichtige Dokumente
ENA321761828
Enamine
2-ethyl-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-71107-100MG
€ 363,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-71107-100MG
€ 363,50
Iupac Name
2-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ylamine
Inchi Code
1S/C8H14N4/c1-2-7-10-8-4-3-6(9)5-12(8)11-7/h6H,2-5,9H2,1H3
InChIKey
PJYAFOPPECXXAT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71107
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)