Merck
ENA313839465
Enamine
1-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-1H-pyrazol-3-amine
Größe auswählen
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
Lieferanten-SKU: EN300-73228-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-73228-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-pyrazol-3-ylamine
Inchi Code
1S/C9H16N4O/c10-9-1-2-13(11-9)4-3-12-5-7-14-8-6-12/h1-2H,3-8H2,(H2,10,11)
InChIKey
LUQBLWNZBARCGP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73228
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73228
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)