Wichtige Dokumente
ENA313839380
Enamine
[2-(4-fluorophenoxy)ethyl](2-methoxyethyl)amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-73084-100MG
€ 294,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-73084-100MG
€ 294,60
Iupac Name
2-(4-fluorophenoxy)-N-(2-methoxyethyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C11H16FNO2/c1-14-8-6-13-7-9-15-11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5,13H,6-9H2,1H3
InChIKey
RVADSAJOBJVECG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73084
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)