Merck
ENA313839288
Enamine
2-[butyl(methyl)carbamoyl]benzene-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
Lieferanten-SKU: EN300-72921-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.78
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-72921-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-{[butyl(methyl)amino]carbonyl}benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3S/c1-3-4-9-14(2)12(15)10-7-5-6-8-11(10)18(13,16)17/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChIKey
NWQCKMOKXUESDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72921
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72921
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)