Wichtige Dokumente
ENA313839206
Enamine
4-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]piperazin-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-72781-100MG
€ 363,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-72781-100MG
€ 363,50
Iupac Name
4-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C12H15BrN2O2/c13-10-1-3-11(4-2-10)17-8-7-15-6-5-14-12(16)9-15/h1-4H,5-9H2,(H,14,16)
InChIKey
WXBIUUOTRDIJBK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72781
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)