Merck
ENA313839183
Enamine
3-[(benzenesulfonyl)methyl]aniline
Größe auswählen
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
5 G
€ 1.169,50
Lieferanten-SKU: EN300-72716-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
5 G
€ 1.169,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-72716-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(phenylsulfonyl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c14-12-6-4-5-11(9-12)10-17(15,16)13-7-2-1-3-8-13/h1-9H,10,14H2
InChIKey
HBPCCGVNCORBGU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72716
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72716
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)