Merck
ENA313839177
Enamine
2-(4-methylbenzoyl)pyridine
Größe auswählen
100 MG
€ 301,10
250 MG
€ 411,60
500 MG
€ 622,20
1 G
€ 784,70
2.5 G
€ 1.359,30
5 G
€ 2.320,00
Lieferanten-SKU: EN300-72709-100MG
€ 301,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 301,10
250 MG
€ 411,60
500 MG
€ 622,20
1 G
€ 784,70
2.5 G
€ 1.359,30
5 G
€ 2.320,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-72709-100MG
€ 301,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
43-45
Iupac Name
(4-methylphenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H11NO/c1-10-5-7-11(8-6-10)13(15)12-4-2-3-9-14-12/h2-9H,1H3
InChIKey
BHDAKOZHMSQCFH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72709
Melting Point
43-45
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72709
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)