Merck
ENA311761128
Enamine
1-[4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)phenyl]ethan-1-one
Größe auswählen
100 MG
€ 190,60
250 MG
€ 253,00
500 MG
€ 372,60
1 G
€ 464,90
2.5 G
€ 710,60
5 G
€ 1.121,40
10 G
€ 1.529,60
Lieferanten-SKU: EN300-71553-100MG
€ 190,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 190,60
250 MG
€ 253,00
500 MG
€ 372,60
1 G
€ 464,90
2.5 G
€ 710,60
5 G
€ 1.121,40
10 G
€ 1.529,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-71553-100MG
€ 190,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
125-127
Iupac Name
1-[4-(4-hydroxy-1-piperidinyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14-8-6-13(16)7-9-14/h2-5,13,16H,6-9H2,1H3
InChIKey
QIRDRCRLHRQMQT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71553
Melting Point
125-127
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71553
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)