Merck
ENA311760695
Enamine
N1-butyl-N1-methylbenzene-1,4-diamine
Größe auswählen
100 MG
€ 203,60
250 MG
€ 271,20
500 MG
€ 468,80
1 G
€ 609,20
2.5 G
€ 1.151,30
5 G
€ 1.681,70
10 G
€ 2.474,70
Lieferanten-SKU: EN300-72244-100MG
€ 203,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 203,60
250 MG
€ 271,20
500 MG
€ 468,80
1 G
€ 609,20
2.5 G
€ 1.151,30
5 G
€ 1.681,70
10 G
€ 2.474,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-72244-100MG
€ 203,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N~1~-butyl-N~1~-methyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C11H18N2/c1-3-4-9-13(2)11-7-5-10(12)6-8-11/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3
InChIKey
YEMIAPOPTRUFTL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72244
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)