Merck
ENA311759693
Enamine
3-(3,5-dimethylbenzoyl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.26
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(3,5-dimethylphenyl)(3-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H13NO/c1-10-6-11(2)8-13(7-10)14(16)12-4-3-5-15-9-12/h3-9H,1-2H3
InChIKey
BWPJGEGIXTWCQV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70794
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70794
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)