Merck
ENA311759678
Enamine
1-chloro-4-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.61
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-chloro-4-(2-propynyloxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H7ClO/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h1,3-6H,7H2
InChIKey
USRMDNZIKVMDKH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70771
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70771
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)