Merck
ENA311759198
Enamine
2-cyclopropyl-4-(dimethoxymethyl)pyrimidine
Größe auswählen
100 MG
€ 80,10
250 MG
€ 85,30
500 MG
€ 97,00
1 G
€ 113,90
2.5 G
€ 185,40
5 G
€ 299,80
10 G
€ 490,90
Lieferanten-SKU: EN300-69960-100MG
€ 80,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 80,10
250 MG
€ 85,30
500 MG
€ 97,00
1 G
€ 113,90
2.5 G
€ 185,40
5 G
€ 299,80
10 G
€ 490,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-69960-100MG
€ 80,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyclopropyl-4-(dimethoxymethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-13-10(14-2)8-5-6-11-9(12-8)7-3-4-7/h5-7,10H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
BAXOPTJKEYXLCH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69960
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69960
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)