Merck
ENA308585027
Enamine
5-chloro-2-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazoline
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
Lieferanten-SKU: EN300-69229-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-69229-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
250-252
Iupac Name
5-chloro-2-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazoline
Inchi Code
1S/C10H7ClN4/c1-6-12-9-7-4-2-3-5-8(7)13-10(11)15(9)14-6/h2-5H,1H3
InChIKey
OTLFXEHWBDUICO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69229
Melting Point
250-252
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69229
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)