Merck
ENA308584788
Enamine
3-{[(oxolan-3-yl)methyl]amino}propanenitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 294,60
250 MG
€ 402,50
500 MG
€ 637,80
1 G
€ 804,20
2.5 G
€ 1.533,50
5 G
€ 2.247,20
10 G
€ 3.310,60
Lieferanten-SKU: EN300-69645-100MG
€ 294,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 294,60
250 MG
€ 402,50
500 MG
€ 637,80
1 G
€ 804,20
2.5 G
€ 1.533,50
5 G
€ 2.247,20
10 G
€ 3.310,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-69645-100MG
€ 294,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(tetrahydro-3-furanylmethyl)amino]propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c9-3-1-4-10-6-8-2-5-11-7-8/h8,10H,1-2,4-7H2
InChIKey
XOIIMBMFUNMUTA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69645
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69645
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)