Merck
ENA308583857
Enamine
4-(ethylcarbamoyl)butanoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
Lieferanten-SKU: EN300-68635-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-68635-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(ethylamino)-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-2-8-6(9)4-3-5-7(10)11/h2-5H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
SSTGFNDNZPNRMJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
77
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68635
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68635
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)