Merck
ENA308583688
Enamine
2-chloro-3-(piperidine-1-sulfonyl)pyridine
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
Lieferanten-SKU: EN300-68345-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-68345-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-3-(1-piperidinylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O2S/c11-10-9(5-4-6-12-10)16(14,15)13-7-2-1-3-8-13/h4-6H,1-3,7-8H2
InChIKey
DUJDMSABZIUWIF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68345
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68345
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)