Merck
ENA308583519
Enamine
4-methoxy-5H,6H,7H,8H-pyrido[4,3-d]pyrimidine
Größe auswählen
100 MG
€ 298,50
250 MG
€ 406,40
500 MG
€ 614,40
1 G
€ 774,30
2.5 G
€ 1.299,50
5 G
€ 2.175,70
10 G
€ 3.586,20
Lieferanten-SKU: EN300-62879-100MG
€ 298,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 298,50
250 MG
€ 406,40
500 MG
€ 614,40
1 G
€ 774,30
2.5 G
€ 1.299,50
5 G
€ 2.175,70
10 G
€ 3.586,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-62879-100MG
€ 298,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methoxy-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11N3O/c1-12-8-6-4-9-3-2-7(6)10-5-11-8/h5,9H,2-4H2,1H3
InChIKey
FAQYDZRQALQEDF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62879
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62879
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)