Wichtige Dokumente
ENA308583280
Enamine
7-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-68700-100MG
€ 233,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-68700-100MG
€ 233,50
mp (Schmelzpunkt)
215-216
Iupac Name
methyl 2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepin-7-yl ether hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-13-11-5-4-10-8-12-6-2-3-9(10)7-11;/h4-5,7,12H,2-3,6,8H2,1H3;1H
InChIKey
NTELMXWTMUCAEW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68700
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)