Merck
ENA300792134
Enamine
6-chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
78-83
Iupac Name
6-chloro-1-indanol
Inchi Code
1S/C9H9ClO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5,9,11H,2,4H2
InChIKey
IVDNEJBOKXINDZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67341
Melting Point
78-83
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67341
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)