Merck
ENA300791786
Enamine
5-bromo-2,4-dimethoxybenzene-1,3-disulfonyl dichloride
Größe auswählen
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
5 G
€ 1.169,50
10 G
€ 1.712,90
Lieferanten-SKU: EN300-67200-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 146,40
250 MG
€ 188,00
500 MG
€ 315,40
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 804,20
5 G
€ 1.169,50
10 G
€ 1.712,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-67200-100MG
€ 146,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethoxy-1,3-benzenedisulfonyl dichloride
Inchi Code
1S/C8H7BrCl2O6S2/c1-16-6-4(9)3-5(18(10,12)13)7(17-2)8(6)19(11,14)15/h3H,1-2H3
InChIKey
QCDPKOVPRRSBMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67200
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67200
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)