Merck
ENA300790904
Enamine
1-benzoyl-N-methylpiperidin-4-amine
Größe auswählen
100 MG
€ 165,90
250 MG
€ 220,50
500 MG
€ 379,10
1 G
€ 503,90
2.5 G
€ 944,60
5 G
€ 1.374,90
10 G
€ 2.017,10
Lieferanten-SKU: EN300-65948-100MG
€ 165,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 165,90
250 MG
€ 220,50
500 MG
€ 379,10
1 G
€ 503,90
2.5 G
€ 944,60
5 G
€ 1.374,90
10 G
€ 2.017,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-65948-100MG
€ 165,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzoyl-N-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c1-14-12-7-9-15(10-8-12)13(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12,14H,7-10H2,1H3
InChIKey
FJOZONKRMICPLS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65948
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65948
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)